2-Chloro-5-(methoxymethoxy)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471503-1G OR471503-250MG OR471503-5G
APOSOR471503-1GEA 146 EUR
APOSOR471503-1G APOSOR471503-250MG APOSOR471503-5G
2-Chloro-5-(methoxymethoxy)pyridine
2-Chloro-5-(methoxymethoxy)pyridine
Formule: C₇H₈ClNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD20278147
CAS nummer: 877133-56-7