Ethyl 2-[trans-4-[(Ethylamino)methyl]cyclohexyl]acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471505-1G OR471505-250MG
APOSOR471505-1GEA 1390 EUR
APOSOR471505-1G APOSOR471505-250MG
Ethyl 2-[trans-4-[(Ethylamino)methyl]cyclohexyl]acetate
Ethyl 2-[trans-4-[(Ethylamino)methyl]cyclohexyl]acetate
Formule: C₁₃H₂₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19105333
CAS nummer: 669080-89-1