(S)-3-Methyl-2-phenylbutanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471506-1G OR471506-250MG OR471506-5G
APOSOR471506-1GEA 283 EUR
APOSOR471506-1G APOSOR471506-250MG APOSOR471506-5G
(S)-3-Methyl-2-phenylbutanoic acid
(S)-3-Methyl-2-phenylbutanoic acid
Formule: C₁₁H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00167435
CAS nummer: 13490-69-2