N2-Boc-3-methoxy-1,2-benzenediamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471507-1G OR471507-250MG OR471507-5G
APOSOR471507-1GEA 274 EUR
APOSOR471507-1G APOSOR471507-250MG APOSOR471507-5G
N2-Boc-3-methoxy-1,2-benzenediamine
N2-Boc-3-methoxy-1,2-benzenediamine
Formule: C₁₂H₁₈N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09701243
CAS nummer: 954238-84-7