[6-(3,5-Dichlorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471509-1G OR471509-250MG
APOSOR471509-1GEA 922 EUR
APOSOR471509-1G APOSOR471509-250MG
[6-(3,5-Dichlorophenyl)-3-pyridyl]methanol
[6-(3,5-Dichlorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Formule: C₁₂H₉Cl₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06410460
CAS nummer: 887974-84-7