2-(4-Bromophenyl)oxazolo[4,5-c]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471513-1G OR471513-250MG OR471513-5G
APOSOR471513-1GEA 503 EUR
APOSOR471513-1G APOSOR471513-250MG APOSOR471513-5G
2-(4-Bromophenyl)oxazolo[4,5-c]pyridine
2-(4-Bromophenyl)oxazolo[4,5-c]pyridine
Formule: C₁₂H₇BrN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22573880
CAS nummer: 934331-04-1