2-(4-Bromo-1-pyrazolyl)ethyl Acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471518-1G OR471518-5G
APOSOR471518-1GEA 308 EUR
APOSOR471518-1G APOSOR471518-5G
2-(4-Bromo-1-pyrazolyl)ethyl Acetate
2-(4-Bromo-1-pyrazolyl)ethyl Acetate
Formule: C₇H₉BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14707271
CAS nummer: 1215073-99-6