4-(4-Hydroxybenzyl)tetrahydropyran-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471525-1G
OR471525-250MG
OR471525-5G
APOSOR471525-1GEA
810
EUR
APOSOR471525-1G
APOSOR471525-250MG
APOSOR471525-5G
4-(4-Hydroxybenzyl)tetrahydropyran-4-carboxylic acid
4-(4-Hydroxybenzyl)tetrahydropyran-4-carboxylic acid
Formule:
C₁₃H₁₆O₄ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD23385393 CAS nummer: 1499681-44-5 |