2-Chloro-N-[5-(dimethylamino)-2-nitrophenyl]-5-nitrobenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471527-1G OR471527-250MG OR471527-5G
APOSOR471527-1GEA 677 EUR
APOSOR471527-1G APOSOR471527-250MG APOSOR471527-5G
2-Chloro-N-[5-(dimethylamino)-2-nitrophenyl]-5-nitrobenzamide
2-Chloro-N-[5-(dimethylamino)-2-nitrophenyl]-5-nitrobenzamide
Formule: C₁₅H₁₃ClN₄O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27918643
CAS nummer: 1079264-82-6