N1-Boc-5-methoxy-1,2-benzenediamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR471532-1G OR471532-250MG
APOSOR471532-1GEA 285 EUR
APOSOR471532-1G APOSOR471532-250MG
N1-Boc-5-methoxy-1,2-benzenediamine
N1-Boc-5-methoxy-1,2-benzenediamine
Formule: C₁₂H₁₈N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09701255
CAS nummer: 362670-09-5