5-Bromo-1-methylpyrazole-4-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
OR471533-1G OR471533-250MG OR471533-5G
APOSOR471533-1GEA 129 EUR
APOSOR471533-1G APOSOR471533-250MG APOSOR471533-5G
5-Bromo-1-methylpyrazole-4-carbonitrile
5-Bromo-1-methylpyrazole-4-carbonitrile
Formule: C₅H₄BrN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17168487
CAS nummer: 1269293-80-2