2-[2-(Benzyloxy)ethyl]oxirane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471534-1G OR471534-5G
APOSOR471534-1GEA 246 EUR
APOSOR471534-1G APOSOR471534-5G
2-[2-(Benzyloxy)ethyl]oxirane
2-[2-(Benzyloxy)ethyl]oxirane
Formule: C₁₁H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27934088
CAS nummer: 94426-72-9