3-[2-(Boc-amino)ethoxy]phenylboronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471539-1G OR471539-5G OR471539-250MG
APOSOR471539-1GEA 360 EUR
APOSOR471539-1G APOSOR471539-5G APOSOR471539-250MG
3-[2-(Boc-amino)ethoxy]phenylboronic acid pinacol ester
3-[2-(Boc-amino)ethoxy]phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₉H₃₀BNO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29055295
CAS nummer: 1505516-19-7