6-(Methylamino)pyridazine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471544-1G OR471544-250MG
APOSOR471544-1GEA 1130 EUR
APOSOR471544-1G APOSOR471544-250MG
6-(Methylamino)pyridazine-3-carboxylic acid
6-(Methylamino)pyridazine-3-carboxylic acid
Formule: C₆H₇N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11656675
CAS nummer: 365413-15-6