Methyl 4-(Nicotinamidomethyl)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471546-1G OR471546-5G
APOSOR471546-1GEA 370 EUR
APOSOR471546-1G APOSOR471546-5G
Methyl 4-(Nicotinamidomethyl)benzoate
Methyl 4-(Nicotinamidomethyl)benzoate
Formule: C₁₅H₁₄N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03971539
CAS nummer: 554407-47-5