7-Iodofuro[3,2-c]pyridine-2-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471551-1G OR471551-250MG
APOSOR471551-1GEA 1340 EUR
APOSOR471551-1G APOSOR471551-250MG
7-Iodofuro[3,2-c]pyridine-2-carbaldehyde
7-Iodofuro[3,2-c]pyridine-2-carbaldehyde
Formule: C₈H₄INO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28127445
CAS nummer: 342601-33-6