Methyl 7-methoxyindole-5-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR471552-1G OR471552-250MG
APOSOR471552-1GEA 1060 EUR
APOSOR471552-1G APOSOR471552-250MG
Methyl 7-methoxyindole-5-carboxylate 95%
Methyl 7-methoxyindole-5-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₁NO₃
Smeltpunt: 176…177 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094980
CAS nummer: 180624-24-2