6-Bromo-2,4-dichloro-8-methoxyquinazoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471555-1G OR471555-250MG
APOSOR471555-1GEA 1430 EUR
APOSOR471555-1G APOSOR471555-250MG
6-Bromo-2,4-dichloro-8-methoxyquinazoline
6-Bromo-2,4-dichloro-8-methoxyquinazoline
Formule: C₉H₅BrCl₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17392824
CAS nummer: 864292-36-4