Methyl 3-bromo-5-chloro-4-methylbenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471567-1G OR471567-250MG OR471567-5G
APOSOR471567-1GEA 565 EUR
APOSOR471567-1G APOSOR471567-250MG APOSOR471567-5G
Methyl 3-bromo-5-chloro-4-methylbenzoate
Methyl 3-bromo-5-chloro-4-methylbenzoate
Formule: C₉H₈BrClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11557543
CAS nummer: 203573-07-3