2-Chloro-3-iodopyrazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471572-1G OR471572-5G
APOSOR471572-1GEA 178 EUR
APOSOR471572-1G APOSOR471572-5G
2-Chloro-3-iodopyrazine
2-Chloro-3-iodopyrazine
Formule: C₄H₂ClIN₂
MW: 240.43 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09909706
CAS nummer: 191340-85-9