3-(tert-Butyl)-2-hydroxy-5-(4-pyridyl)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471573-1G OR471573-250MG OR471573-5G
APOSOR471573-1GEA 455 EUR
APOSOR471573-1G APOSOR471573-250MG APOSOR471573-5G
3-(tert-Butyl)-2-hydroxy-5-(4-pyridyl)benzaldehyde
3-(tert-Butyl)-2-hydroxy-5-(4-pyridyl)benzaldehyde
Formule: C₁₆H₁₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29065910
CAS nummer: 342037-22-3