1-Methylimidazole-5-boronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-imidazole
OR471575-1G OR471575-250MG
APOSOR471575-1GEA 103 EUR
APOSOR471575-1G APOSOR471575-250MG
1-Methylimidazole-5-boronic acid pinacol ester
1-Methylimidazole-5-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₀H₁₇BN₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11846349
CAS nummer: 942070-72-6