Ethyl 2-Cyanopyrimidine-5-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471577-1G OR471577-250MG
APOSOR471577-1GEA 922 EUR
APOSOR471577-1G APOSOR471577-250MG
Ethyl 2-Cyanopyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 2-Cyanopyrimidine-5-carboxylate
Formule: C₈H₇N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29065915
CAS nummer: 2006277-94-5