N-Succinimidyl 3-Methoxy-4-nitrobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471578-1G OR471578-5G
APOSOR471578-1GEA 308 EUR
APOSOR471578-1G APOSOR471578-5G
N-Succinimidyl 3-Methoxy-4-nitrobenzoate
N-Succinimidyl 3-Methoxy-4-nitrobenzoate
Formule: C₁₂H₁₀N₂O₇
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29065913
CAS nummer: 2006277-78-5