Methyl 1-Boc-3-bromoindole-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471580-1G OR471580-5G
APOSOR471580-1GEA 247 EUR
APOSOR471580-1G APOSOR471580-5G
Methyl 1-Boc-3-bromoindole-4-carboxylate
Methyl 1-Boc-3-bromoindole-4-carboxylate
Formule: C₁₅H₁₆BrNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29065909
CAS nummer: 2006277-62-7