2-Amino-4-methylnicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR471581-1G OR471581-250MG
APOSOR471581-1GEA 517 EUR
APOSOR471581-1G APOSOR471581-250MG
2-Amino-4-methylnicotinic acid
2-Amino-4-methylnicotinic acid
Formule: C₇H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03427667
CAS nummer: 38076-82-3