3-(Fmoc-amino)-3-(1-Boc-3-piperidyl)propanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471583-1G OR471583-250MG OR471583-5G
APOSOR471583-1GEA 0 EUR
APOSOR471583-1G APOSOR471583-250MG APOSOR471583-5G
3-(Fmoc-amino)-3-(1-Boc-3-piperidyl)propanoic acid
3-(Fmoc-amino)-3-(1-Boc-3-piperidyl)propanoic acid
Formule: C₂₈H₃₄N₂O₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03425249
CAS nummer: 372144-11-1