2-Amino-4-bromobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471584-1G OR471584-5G
APOSOR471584-1GEA 86.2 EUR
APOSOR471584-1G APOSOR471584-5G
2-Amino-4-bromobenzyl alcohol
2-Amino-4-bromobenzyl alcohol
Formule: C₇H₈BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07779492
CAS nummer: 946122-05-0