Methyl 1-(tert-butoxycarbonyl)-4-methoxyindoline-6-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471587-250MG OR471587-1G
APOSOR471587-250MGEA 451 EUR
APOSOR471587-250MG APOSOR471587-1G
Methyl 1-(tert-butoxycarbonyl)-4-methoxyindoline-6-carboxylate
Methyl 1-(tert-butoxycarbonyl)-4-methoxyindoline-6-carboxylate
Formule: C₁₆H₂₁NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30723198
CAS nummer: 928771-49-7