3,6-Dibromo-4-methylpyridazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471593-1G OR471593-5G
APOSOR471593-1GEA 58.4 EUR
APOSOR471593-1G APOSOR471593-5G
3,6-Dibromo-4-methylpyridazine
3,6-Dibromo-4-methylpyridazine
Formule: C₅H₄Br₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22056210
CAS nummer: 89284-10-6