7-Bromo-1,4-dihydro-3,1-benzoxazin-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471595-1G
OR471595-250MG
OR471595-5G
APOSOR471595-1GEA
400
EUR
APOSOR471595-1G
APOSOR471595-250MG
APOSOR471595-5G
7-Bromo-1,4-dihydro-3,1-benzoxazin-2-one
7-Bromo-1,4-dihydro-3,1-benzoxazin-2-one
Formule:
C₈H₆BrNO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD12755795 CAS nummer: 1245808-46-1 |