3-Aminotetrahydrofuran-3-carbonitrile hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR471596-1G OR471596-5G
APOSOR471596-1GEA 164 EUR
APOSOR471596-1G APOSOR471596-5G
3-Aminotetrahydrofuran-3-carbonitrile hydrochloride 95%
3-Aminotetrahydrofuran-3-carbonitrile hydrochloride
Formule: C₅H₈N₂O·ClH
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD20501945
CAS nummer: 1354963-38-4