Methyl 6-bromoindole-3-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471662-1G OR471662-5G
APOSOR471662-1GEA 0 EUR
APOSOR471662-1G APOSOR471662-5G
Methyl 6-bromoindole-3-carboxylate 97%
Methyl 6-bromoindole-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₈BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09836005
CAS nummer: 868656-97-7