1-Benzyl-4-methyl-3-(methylamino)piperidine dihydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471680-10G OR471680-1G OR471680-5G
APOSOR471680-10GEA 103 EUR
APOSOR471680-10G APOSOR471680-1G APOSOR471680-5G
1-Benzyl-4-methyl-3-(methylamino)piperidine dihydrochloride 97%
1-Benzyl-4-methyl-3-(methylamino)piperidine dihydrochloride
Formule: C₁₄H₂₂N₂·2ClH
MW: 291.26 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09475546
CAS nummer: 1228879-37-5