2,5-Dimethoxypyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471688-1G OR471688-5G
APOSOR471688-1GEA 0 EUR
APOSOR471688-1G APOSOR471688-5G
2,5-Dimethoxypyridine 95%
2,5-Dimethoxypyridine
Formule: C₇H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12546620
CAS nummer: 867267-24-1