Methyl 5-chloroindole-3-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Methyl 5-chloro-1H-indole-3-carboxylate
OR471689-1G OR471689-250MG OR471689-5G
APOSOR471689-1GEA 58.4 EUR
APOSOR471689-1G APOSOR471689-250MG APOSOR471689-5G
Methyl 5-chloroindole-3-carboxylate 97%
Methyl 5-chloroindole-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₈ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06203871
CAS nummer: 172595-67-4