4-Amino-3,5-dichloro-2-methylpyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3,5-Dichloro-2-methylpyridin-4-amine
OR471695-1G OR471695-250MG
APOSOR471695-1GEA 110 EUR
APOSOR471695-1G APOSOR471695-250MG
4-Amino-3,5-dichloro-2-methylpyridine 97%
4-Amino-3,5-dichloro-2-methylpyridine
Formule: C₆H₆Cl₂N₂
MW: 177.031 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00160307
CAS nummer: 195045-26-2