1,2,5-Thiadiazole-3-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471696-1G OR471696-5G
APOSOR471696-1GEA 109 EUR
APOSOR471696-1G APOSOR471696-5G
1,2,5-Thiadiazole-3-carboxylic acid 95%
1,2,5-Thiadiazole-3-carboxylic acid
Formule: C₃H₂N₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01334979
CAS nummer: 13368-86-0