4-Amino-2-(tert-butyl)pyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471697-1G OR471697-250MG
APOSOR471697-1GEA 729 EUR
APOSOR471697-1G APOSOR471697-250MG
4-Amino-2-(tert-butyl)pyrimidine 95%
4-Amino-2-(tert-butyl)pyrimidine
Formule: C₈H₁₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01646228
CAS nummer: 114362-20-8