5-Bromo-2-cyclobutoxypyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471698-1G OR471698-250MG OR471698-5G
APOSOR471698-1GEA 657 EUR
APOSOR471698-1G APOSOR471698-250MG APOSOR471698-5G
5-Bromo-2-cyclobutoxypyrimidine 95%
5-Bromo-2-cyclobutoxypyrimidine
Formule: C₈H₉BrN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16618818
CAS nummer: 1260833-40-6