4'-Amino-3'-iodoacetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471702-1G OR471702-5G
APOSOR471702-1GEA 371 EUR
APOSOR471702-1G APOSOR471702-5G
4'-Amino-3'-iodoacetophenone 97%
4'-Amino-3'-iodoacetophenone
Formule: C₈H₈INO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22124432
CAS nummer: 97776-06-2