5-Boc-3-Iodo-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Boc-3-iodo-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridine
OR471704-1G OR471704-250MG
APOSOR471704-1GEA 62.9 EUR
APOSOR471704-1G APOSOR471704-250MG
5-Boc-3-Iodo-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridine 95%
5-Boc-3-Iodo-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridine
Formule: C₁₁H₁₆IN₃O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD27978466
CAS nummer: 661487-17-8