3-Hydroxy-6-methylpyridine-2-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471706-1G OR471706-250MG
APOSOR471706-1GEA 806 EUR
APOSOR471706-1G APOSOR471706-250MG
3-Hydroxy-6-methylpyridine-2-carbaldehyde 95%
3-Hydroxy-6-methylpyridine-2-carbaldehyde
Formule: C₇H₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11044356
CAS nummer: 66497-42-5