Methyl (R)-2-amino-3-(4-bromophenyl)propanoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471715-1G OR471715-250MG
APOSOR471715-1GEA 684 EUR
APOSOR471715-1G APOSOR471715-250MG
Methyl (R)-2-amino-3-(4-bromophenyl)propanoate 98%
Methyl (R)-2-amino-3-(4-bromophenyl)propanoate
Formule: C₁₀H₁₂BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08058268
CAS nummer: 122332-24-5