2-(4-Bromophenyl)tetrahydrofuran 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471716-1G OR471716-250MG
APOSOR471716-1GEA 1340 EUR
APOSOR471716-1G APOSOR471716-250MG
2-(4-Bromophenyl)tetrahydrofuran 95%
2-(4-Bromophenyl)tetrahydrofuran
Formule: C₁₀H₁₁BrO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19320036
CAS nummer: 194725-15-0