Methyl 4-chloro-2-methoxy-5-methylbenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471719-1G OR471719-250MG
APOSOR471719-1GEA 1210 EUR
APOSOR471719-1G APOSOR471719-250MG
Methyl 4-chloro-2-methoxy-5-methylbenzoate 95%
Methyl 4-chloro-2-methoxy-5-methylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₁ClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31695764
CAS nummer: 1368228-61-8