2-Isopentyl-1,3-dioxoisoindoline-5-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471720-1G OR471720-250MG
APOSOR471720-1GEA 1210 EUR
APOSOR471720-1G APOSOR471720-250MG
2-Isopentyl-1,3-dioxoisoindoline-5-carbaldehyde 95%
2-Isopentyl-1,3-dioxoisoindoline-5-carbaldehyde
Formule: C₁₄H₁₅NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31695765
CAS nummer: 2243974-49-2