3-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-2-azetidinone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471721-100MG OR471721-1G OR471721-250MG
APOSOR471721-100MGEA 705 EUR
APOSOR471721-100MG APOSOR471721-1G APOSOR471721-250MG
3-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-2-azetidinone 97%
3-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-2-azetidinone
Formule: C₆H₁₀ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31615928
CAS nummer: 2168391-80-6