4-Bromo-3-chloro-2-methylpyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR471724-100MG OR471724-1G OR471724-250MG
APOSOR471724-100MGEA 144 EUR
APOSOR471724-100MG APOSOR471724-1G APOSOR471724-250MG
4-Bromo-3-chloro-2-methylpyridine 95%
4-Bromo-3-chloro-2-methylpyridine
Formule: C₆H₅BrClN
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11215565
CAS nummer: 1188140-52-4