(S)-1-Isopropyl-2-methylpiperazine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471725-1G OR471725-250MG
APOSOR471725-1GEA 1630 EUR
APOSOR471725-1G APOSOR471725-250MG
(S)-1-Isopropyl-2-methylpiperazine 95%
(S)-1-Isopropyl-2-methylpiperazine
Formule: C₈H₁₈N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09264178
CAS nummer: 807319-94-4